Learn More
Deutsch Neumann™ Sicherheitsgasleitung
Artikelnummer. 10281361
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
1 m
Packungsgröße:
1 Meter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10281361 1 m 1 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10281361 Lieferant Deutsch Neumann™ Lieferanten-Nr. 3608100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet einen sicheren und einfachen Anschluss an Gasbrenner. Deutsch Neumann™ Sicherheitsgasschläuche bestehen auf beiden Seiten aus einem Gummischlauch, einer Metallspirale mit Gewinde und Endbuchsen.
  • Arbeitsdruck von 100 mbar
  • Für Gasbrenner nach DIN 30 665
  • Für alle Gase, die dem DVGW Arbeitscode G260 entsprechen
Spezifikation
Produkttyp Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Gasbrenner nach DIN 30 665 für alle Gase
Länge (metrisch) 1 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Propan, Propan-Butan, Stadtgas, Erdgas
Anzahl pro Packung Je 1