missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
HexArmor™ brand products stand for exceptional protection.
- The exclusive SuperFabric™ brand material offers pinprick protection and extremely high cut protection.
- For exceptional impact protection, the patented IR-X™ Impact Exoskeleton™ is an attractive solution.
Spezifikation
Spezifikation
| Bauweise | Seamless Knit |
| Coating Material | Polyurethane |
| Farbe | Blue |
| Cut Resistance Rating | ANSI A6 |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | SuperFabric™ |
| Produkttyp | Cut-resistant Gloves |
| Größe | 11 |
| Geschlecht | Unisex |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?