Learn More
Bel-Art™ Sicherheitskennzeichnungen für Weithals-Waschflaschen
Artikelnummer. 31337563
Change view
Click to view available options
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Isopropanol
Natriumhypochlorit (Bleiche)
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Chemical Label
31337563 Isopropanol
31337561 Aceton
31337562 Destilliertes Wasser
31337564 Natriumhypochlorit (Bleiche)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31337563 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F117160008
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Vorbeschriftete Waschflaschen enthalten die chemische Formel, die CAS-Nummer und PSA-Symbole zur sofortigen Gefahrenerkennung.
  • Weite Öffnung (53 mm / 2 in.) Die Konstruktion ermöglicht einfaches Nachfüllen und Handhaben.
  • Die vorgedruckten Etiketten enthalten den chemischen Namen und die Formel. NFPA Abschnitt 704 Vierfarbendiamant, Gesundheitsgefahren, CAS-Nummer und empfohlene Schutzausrüstung.
  • Hergestellt aus durchscheinendem LDPE; Die Flasche für Natriumhypochlorit besteht aus weißem LDPE zum Schutz vor Licht (230 - 450 nm), die Flasche für Toluol besteht aus rotem LDPE.
  • Farbcodierte Polypropylen-Verschlüsse gewährleisten eine schnelle und einfache Identifizierung der Chemikalien.
  • Entspricht dem OSHA-Standard für Gefahrenkommunikation 29 CFR 1910.1200.
  • Erhältlich in 500 ml (4 pro Beutel) und 1000 ml (4 pro Beutel); das Sortiment umfasst sechs Flaschen – je eine mit Aceton, Bleichmittel, destilliertem Wasser, Ethanol, Isopropanol und LYOB.
Hinweis: LYOB darf nur mit Lösungsmitteln verwendet werden, die mit LDPE kompatibel sind.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Klar
Material Polyethylen
Anzahl pro Packung 4/Pk.
Sterilität Nicht steril
Verschlussfarbe Gelb
Closure Included Ja
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Nein
Öffnung Breit, mit Gewinde
Form Zylindrisch
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Produkttyp Spritzflasche (Isopropanol)
Chemical Label Isopropanol
Verschlussmaterial Polypropylen
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar