Learn More
Pacific Handy Cutter Safety Point-Spender für Standard-Mehrzweckklingen
Product Code. 17789027
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Klingenspender
Unit Size:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Produkttyp Unit Size
17789027 Klingenspender 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 17789027 Supplier Pacific Handy Cutter Supplier No. QBD379
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.21 €
    212.62 € / 6 Stück
    Sparen 36.59 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der QBD-379 Klingenspender gibt eine SPS-92 Standard-Mehrzweckklinge sicher aus. Dazu muss nur an der gelben Lasche gezogen werden. Die SPS-92 Klinge passt in die meisten Standard-Mehrzweckmesser und verfügt über Safety Point Spitzen.
  • Die abgestumpften Sicherheitspunkte helfen, Stichwunden und Verletzungen zu vermeiden.
  • Der praktische Spender nach dem Prinzip der Schwerkraft hilft bei der Kontrolle des Klingenvorrats und gewährleistet, dass Mitarbeiter allerorts und wann immer notwendig über die richtigen Werkzeuge verfügen, um produktiv zu bleiben.
  • Der Spender besteht aus langlebigem Kunststoff und enthält 75 neue Klingen.
  • Außerdem schaffen Sie durch die Kopplung eines PHC-Klingenspenders (SPD-017, QBD-324 oder QBD-379) mit der Vorderseite des PHC-Klingensammlers eine Klingen-Wechselstation, die die Sicherheit und Effizienz Ihrer Mitarbeiter erhöht.
  • Wenn Sie beide Teile zusammen verwenden, werden Ihre Mitarbeiter dazu angehalten, lose Klingen ordnungsgemäß zu entsorgen und problemlos auf neue Ersatzklingen in der Nähe ihrer Arbeitsplätze und im gesamten Werk zuzugreifen, was letztendlich die Gesamtproduktivität steigert.
Specifications
Produkttyp Klingenspender
Zur Verwendung mit (Geräte) Problemloser Zugriff auf eine neue Ersatzklinge
Einwegprodukt Einmalgebrauch