Learn More
Checkers Safety Rider™ Mini Humps
Beschreibung
- Safety Rider™ Mini-Bremsschwellen sind hervorragende Module zur Verkehrsberuhigung. Diese Bremsschwellen verlangsamen Verkehr, behindern jedoch nicht den kontinuierlichen Verkehrsfluss.
- Dank ihres Nut-und-Feder-Systems können diese Mini-Bremsschwellen miteinander verbunden aneinandergereiht werden.
- Das ermöglicht ein Aneinanderreihen dieser Bremsschwellen über Fahrbahnen beliebiger Breite hinweg.
- Die für diese Bremsschwellen erhältlichen Endkappen geben den Enden der Schwellen einen kantenfreien Abschluss.
- Die Safety Rider™ besteht zu 100 % aus recycelten Reifen
- Im Gegensatz zu Asphalt-Bremsschwellen haben unsere Mini-Bremsschwellen bereits ein einheitliches und konsistentes Profil und ermöglichen ein flüssiges und sicheres Fahren.
- Die Mini-Bremsschwellen sind einfach zu verbauen, ohne dass Straßen gesperrt werden müssen.
- In vorgebohrte Löcher werden Kunststoffdübel eingesetzt, und die Module werden durch Anschrauben gegen Verrutschen gesichert.
- Safety Rider™ Bremsschwellen können problemlos wieder abgebaut und eingelagert oder an einem anderen Ort verbaut werden.
- Mini-Bremsschwellen eignen sich ideal zur Verkehrsberuhigung auf Parkplätzen und Kreuzungen in der Nähe von Schulen, Spielplätzen, Krankenhäusern und sonstigen Parkmöglichkeiten und überall dort, wo ein verlangsamter Verkehrsfluss erforderlich ist.
- Der Schwerlastverkehr wird von den Safety Rider™ Mini-Bremsschwellen nicht beeinträchtigt.
- Das eingegossene stark reflektierende Band sorgt für optimale Sichtbarkeit, auch bei Dunkelheit, und macht Fahrzeugführer rechtzeitig auf die Bremsschwellen aufmerksam.
- Auf die Safety Rider™ Mini-Bremsschwellen gibt es eine Garantie von 3 Jahren bzw. von 1 Jahr auf das Band (bei normaler Verwendung).
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (angloamerikanisch) | 35 in. |
| Länge (metrisch) | 90 cm |
| Breite (metrisch) | 50 cm |
| Farbe | Schwarz, Weiß |
| Material | Recyceltes Gummi |
| Typ | Mini-Bremsschwellen |