Learn More
Bollé Safety Universal-Rauchschutzbrillen
Artikelnummer. 13108766
Click to view available options
:
mit elastischem Steg und schwenkbarem Bügeln aus Polycarbonat/TPR, geringe Energieeinwirkung, 45M/S Risiko F
Artikelnummer. 13108766
Marke: Bollé Safety UNIPSF
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dank des B-Flex-Stegs und der schwenkbaren Bügel passt ist das Wrap-Around UNIVERSAL Modell an alle Gesichtsformen anpassbar.
Extremes Temperatureinwirkungsrisiko T grau kratzfest und beschlagfrei, hergestellt gemäß EN166 Universal