Learn More
DWK Life Sciences Sicherheitsschliffe, Kern mit Bund
Artikelnummer. 15866901 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Verbindungsgröße:
13 mm
17 mm
22 mm
26 mm
32 mm
40 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Verbindungsgröße unitSize
15866901 13 mm 10 Stück
15806911 32 mm 10 Stück
15816911 40 mm 10 Stück
15876901 17 mm 10 Stück
15886901 22 mm 10 Stück
15896901 26 mm 10 Stück
6 options
Artikelnummer. 15866901
Marke: DWK Life Sciences 286181402
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
DURAN™ Sicherheitsschliffe bei erhöhten Anforderungen an die Sicherheit.
Schliffsicherungen durch unsere KECK™-Produkte sind bekannt und bewährt. Bei erhöhten Anforderungen an die Sicherheit, zum Beispiel beim Umgang mit Gefahrstoffen oder beim Arbeiten mit Druckunterschieden, gewährleisten DURAN™ Sicherheitsschliffe sehr guten Schutz gegen unbeabsichtigtes Lösen der Verbindung. Darüber hinaus bieten DURAN™ Sicherheitsschliffe auch ein System zum Lösen festsitzender Verbindungen. Die Gefahr von Glasbruch und einhergehenden Risiken wird dadurch minimiert.Die DURAN™ Kerne mit Bund sind zu diesem Zweck mit einem zusätzlich angeformten Glasring ausgeführt.
  • Kern mit Bund und zusätzlich angeformten Glasring verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Schliffverbindung
  • Festsitzender Schliffverbindungen können hier leichter gelöst werden. Die Gefahr von Glasbruch und einhergehenden Risiken wird dadurch minimiert.
  • Verbau in Apparaturen zum Umgang mit Gefahrstoffen oder beim Arbeiten mit Druckunterschieden.
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 St./Packung
Artikelbeschreibung Einsatz in Geräten zum Umgang mit gefährlichen Stoffen oder zum Arbeiten mit Druckunterschieden im hohen Vakuumbereich; für das Arbeiten unter erhöhten Sicherheitsanforderungen; Installation in Glasvorrichtungen und -geräte
Typ Mit Kranz
Verbindungsgröße 13 mm
Wandstärke (metrisch) 1,5 mm