Learn More
DWK Life Sciences Sicherheitsschliffe, Kern mit Bund
Tienda DWK Life Sciences Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Verbindungsgröße:
13 mm
17 mm
22 mm
26 mm
32 mm
40 mm
missing translation for 'unitSize'
10 Stück
Descripción
Schliffsicherungen durch unsere KECK™-Produkte sind bekannt und bewährt. Bei erhöhten Anforderungen an die Sicherheit, zum Beispiel beim Umgang mit Gefahrstoffen oder beim Arbeiten mit Druckunterschieden, gewährleisten DURAN™ Sicherheitsschliffe sehr guten Schutz gegen unbeabsichtigtes Lösen der Verbindung. Darüber hinaus bieten DURAN™ Sicherheitsschliffe auch ein System zum Lösen festsitzender Verbindungen. Die Gefahr von Glasbruch und einhergehenden Risiken wird dadurch minimiert.Die DURAN™ Kerne mit Bund sind zu diesem Zweck mit einem zusätzlich angeformten Glasring ausgeführt.
- Kern mit Bund und zusätzlich angeformten Glasring verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Schliffverbindung
- Festsitzender Schliffverbindungen können hier leichter gelöst werden. Die Gefahr von Glasbruch und einhergehenden Risiken wird dadurch minimiert.
- Verbau in Apparaturen zum Umgang mit Gefahrstoffen oder beim Arbeiten mit Druckunterschieden.
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Especificaciones
Especificaciones
| Menge | 10 St./Packung |
| Artikelbeschreibung | Einsatz in Geräten zum Umgang mit gefährlichen Stoffen oder zum Arbeiten mit Druckunterschieden im hohen Vakuumbereich; für das Arbeiten unter erhöhten Sicherheitsanforderungen; Installation in Glasvorrichtungen und -geräte |
| Typ | Mit Kranz |
| Verbindungsgröße | 22 mm |
| Wandstärke (metrisch) | 1,8 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido