Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Safety-Vented™ Spritzflaschen mit Sicherheitsetikett (Right-to-Know)
Artikelnummer. 15509971 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Packungsgröße:
6 Packungen
Artikelnummer. 15509971
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ 118163011
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Bel Art™ Safety-Vented™ farbcodierten Polypropylenverschlüsse der Spritzflaschen mit Sicherheitsetikett (Right-to-Know) verhindern unerwünschtes Tropfen, ermöglichen das Dispensieren in aufrechtem oder umgedrehtem Zustand und erleichtern die schnelle und einfache Identifizierung.
  • Chemischer Name und chemische Formel
  • NFPA™-Vollfarbdiamant
  • Gesundheitsgefahren
  • CAS-Nr. (Chemical Abstract Services-Nr.)
  • Empfohlene Schutzkleidung und -ausrüstung
  • Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen
  • Farbkappen verbessern die Identifizierung
  • LDPE-Flaschen mit Polypropylenventilen
  • 500 ml
  • “Selbst beschriftbare” Flaschen sind ebenfalls erhältlich
  • Nur mit LDPE-kompatiblen Lösungsmitteln verwenden
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Grün
Zur Verwendung mit (Anwendung) Methanol
Material LDPE
Menge 4/Pckg.
Verschlussfarbe Grün
Zertifizierung/Konformität OSHA 29 CFR 1910.1200
Öffnung Weit
Verschlussmaterial Polypropylen
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar