Learn More
SCAT™ Safety Waste Cap „LISA“, V3.0 elektronische Füllstandskontrollen-Erweiterung
Artikelnummer. 17611795 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Elektronische Steuerung
Füllstandskontrolle
Material:
PTFE
PTFE, leitfähig
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
3 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Material unitSize
17611795 Elektronische Steuerung PTFE, leitfähig 1 Stück
17681735 Elektronische Steuerung PTFE 1 Stück
17883530 Füllstandskontrolle PTFE, leitfähig 2 Stück
17873530 Füllstandskontrolle PTFE 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17611795 Lieferant SCAT™ Lieferanten-Nr. 350121
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit der Füllstandskontrollen-Erweiterung können Sie mit Ihrer LISA jederzeit den Füllstand Ihres Entsorgungsbehälters überwachen.
LISA ist das erste modulare System für HPLC-Abfälle, das Arbeitssicherheit und Umweltschutz mit bewährter SCAT™ Technologie und maximaler Flexibilität bietet. Fügen Sie einfach Anschlüsse und Komponenten nach Bedarf hinzu, damit Sie jederzeit Lösungsmittel, Säuren und Laugen sicher sammeln können.
  • Lösen Sie einfach den Blindstopfen der LISA, stecken Sie die Füllstandsregelung ein und schließen Sie das Kabel an die Signalbox an
  • Zeigt permanent den Füllstand in Ihrem Entsorgungsbehälter an und gibt bei Erreichen des Füllstands einen Alarm aus, sobald er voll ist
  • Erhältlich in elektrisch leitenden und nicht elektrisch leitenden Ausführungen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) SCAT™ Safety Waste Cap „LISA“, V3.0
Material PTFE, leitfähig
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC-Systeme
Typ Elektronische Steuerung