Beschreibung
- Zubehör für Safety Waste Cap 'LISA,' V3.0
- Verlängerungstrichter mit Klappdeckel
- Hergestellt aus PTFE für optimale chemische Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | HPLC-/UHPLC-Systeme |
| Enthält | Verlängerungstrichter mit Erdungskabel |
| Material | PTFE |
| Gewindegröße | M30x35. |
| Typ | Elektrisch leitfähig |