Få mere at vide
SymLine™ SafetyWasteCaps
Artikelnummer. 17145501 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Gewindegröße:
GL45.
S55
S55.
S60/61
S90
S90.
Enthält:
1 NPT 3/8 Zoll (f), Anschluss für Abluftfilter
1 x GL25 (m), eingetauchte Fülllanze und Verbindungsstück für Abluftfilter
2 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x Rohranschluss für Röhrchen mit (ID) 5,0 bis 11,5 mm
3 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm
5 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm
Einstellbare kapazitive Füllstandskontrolle aus PTFE, Kabelanschluss offen (Länge 2 m)
Elektronische Füllstandskontrolle, GL25 (m), Anschluss für Abgasfilter
Elektronische Füllstandskontrolle, GL25 (m), getauchte Fülllanze, Anschluss für Abluftfilter
Füllstandkontrolle mit Abschaltung, Verbindungsstück für Abluftfilter
Pakningsstørrelse:
1 Bogen
1 Stück
Artikelnummer. Gewindegröße Enthält unitSize
17145501 GL45. 2 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x Rohranschluss für Röhrchen mit (ID) 5,0 bis 11,5 mm 1 Stück
17135501 GL45. 3 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm 1 Stück
16876011 GL45. 5 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm 1 Stück
15960386 S55. Elektronische Füllstandskontrolle, GL25 (m), getauchte Fülllanze, Anschluss für Abluftfilter 1 Stück
15724922 S55. 1 x GL25 (m), eingetauchte Fülllanze und Verbindungsstück für Abluftfilter 1 Stück
17808743 S55 Füllstandkontrolle mit Abschaltung, Verbindungsstück für Abluftfilter 1 Stück
17079693 S60/61 Einstellbare kapazitive Füllstandskontrolle aus PTFE, Kabelanschluss offen (Länge 2 m) 1 Stück
16866011 S60/61 2 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x Rohranschluss für Röhrchen mit (ID) 5,0 bis 11,5 mm 1 Stück
17813352 S60/61 Füllstandkontrolle mit Abschaltung, Verbindungsstück für Abluftfilter 1 Stück
17377409 S90. Elektronische Füllstandskontrolle, GL25 (m), Anschluss für Abgasfilter 1 Stück
17838743 S90 Füllstandkontrolle mit Abschaltung, Verbindungsstück für Abluftfilter 1 Stück
18646478 S60/61 1 NPT 3/8 Zoll (f), Anschluss für Abluftfilter 1 Bogen
12 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17145501
Brand: SymLine™ 306497
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
SymLine SafetyWasteCaps für die sichere Entsorgung von Flüssigabfall. Für maximalen Schutz und effizientes Arbeiten mit gefährlichen Abfallflüssigkeiten. Entdecken Sie die Flexibilität des weltweit führenden Systems für Lösungsmittelsicherheit.
  • Safety Waste Caps sind mit verschiedenen Gewindegrößen für die Befestigung am Rohrsystem und mit verschiedenen Schlauchanschlüssen für die Entsorgung des flüssigen Abfalls erhältlich.
  • Optional sind Safety Waste Caps mit elektronischen Füllstandssensoren erhältlich, die den Füllgrad des Entsorgungsbehälters anzeigen.
  • Mit einem 4-in-1-Kollektor (306509) können bis zu 4 Safety Waste Caps gleichzeitig an nur einen Anschlusspunkt am Rohrsystem angeschlossen werden
  • Tekniske data
    Zur Verwendung mit (Geräte) SymLine System
    Enthält 2 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x Rohranschluss für Röhrchen mit (ID) 5,0 bis 11,5 mm
    Gewindegröße GL45.
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Abfallentsorgung
    Typ Safety Waste Cap
    Produkttitel
    Vælg et problem
    Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.