Learn More
SymLine Safety Waste Collector
Artikelnummer. 17895704 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Enthält:
2 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm
2 x PFA-Verschraubungen für Kapillaren mit (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x Schlauchanschluss für Schlauch mit (ID) 5 - 11,5 mm
3 x PFA-Verschraubungen für Kapillaren mit (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
4 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm
4 x PFA-Verschraubungen für Kapillaren mit (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x Schlauchanschluss für Schlauch mit (ID) 5 - 11,5 mm
5 x PFA-Verschraubungen für Kapillaren mit (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
7 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 17895704
Marke: SymLine 306489EL
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
SymLine is the modular disposal system for liquid waste. It connects several laboratory workstations, HPLC systems and fume cupboards to a central disposal or collection point, such as a safety cabinet. Made of electrostatic conductive PTFE connects capillaries and tubes of the HPLC system with the disposal system.
Die SymLine Safety Waste Collectors leiten die Abfallschläuche aus Ihrem HPLC-System direkt in das Entsorgungssystem. Eine Auswahl an verschiedenen Anschlüssen bietet Ihnen alle Freiheiten. Fittings für verschiedene Kapillardurchmesser sind im Lieferumfang enthalten.
  • Hergestellt aus elektrisch leitfähigem PTFE-EL-Material, um statische Entladungen zu verhindern
  • Erhältlich mit unterschiedlicher Anzahl von Rohranschlüssen
  • Zur Verwendung an einem SymLine-Rohrsystem für die Flüssigkeitsentsorgung
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Capillaries with (OD) 1.6/2.3/3.2 mm
Enthält 2 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm
Material PTFE-EL
Gewindegröße GL45
Typ Safety Waste Collector
Farbe Schwarz