Learn More
SymLine Safety Waste Collector
Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Enthält:
2 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm
2 x PFA-Verschraubungen für Kapillaren mit (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x Schlauchanschluss für Schlauch mit (ID) 5 - 11,5 mm
3 x PFA-Verschraubungen für Kapillaren mit (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
4 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm
4 x PFA-Verschraubungen für Kapillaren mit (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x Schlauchanschluss für Schlauch mit (ID) 5 - 11,5 mm
5 x PFA-Verschraubungen für Kapillaren mit (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
7 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
Die SymLine Safety Waste Collectors leiten die Abfallschläuche aus Ihrem HPLC-System direkt in das Entsorgungssystem. Eine Auswahl an verschiedenen Anschlüssen bietet Ihnen alle Freiheiten. Fittings für verschiedene Kapillardurchmesser sind im Lieferumfang enthalten.
- Hergestellt aus elektrisch leitfähigem PTFE-EL-Material, um statische Entladungen zu verhindern
- Erhältlich mit unterschiedlicher Anzahl von Rohranschlüssen
- Zur Verwendung an einem SymLine-Rohrsystem für die Flüssigkeitsentsorgung
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Capillaries with (OD) 1.6/2.3/3.2 mm |
| Enthält | 2 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm |
| Material | PTFE-EL |
| Gewindegröße | GL45 |
| Typ | Safety Waste Collector |
| Farbe | Schwarz |