Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps V2.0 mit Füllstandskontrolle
Artikelnummer. 10601324 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
B83.
S55.
S60/61
S65.
S70/71
S90.
Außendurchmesser (metrisch):
2 x 2,3/3,2 mm
3 x 2,3 bis 3,2 mm, 1 x 5 bis 11,5 mm
3 x 2,3/3,2 mm
4 x 2,3/3,2 mm 1 x 5 bis 11,5 mm
4 x 2,3/3,2 mm
Enthält:
Elektronische Füllstandskontrolle, Erdungsanschluss und Verbindungsstück für Abluftfilter
Elektronische Füllstandskontrolle, Verbindungsstück für Abluftfilter
Mechanische Füllstandskontrolle, Erdungsanschluss und Verbindungsstück für Abluftfilter
Mechanische Füllstandskontrolle, Verbindungsstück für Abluftfilter
Packungsgröße:
1 Stück
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Außendurchmesser (metrisch) Enthält unitSize
10601324 S55. 2 x 2,3/3,2 mm Mechanische Füllstandskontrolle, Verbindungsstück für Abluftfilter -
10450375 B83. 4 x 2,3/3,2 mm 1 x 5 bis 11,5 mm Elektronische Füllstandskontrolle, Verbindungsstück für Abluftfilter 1 Stück
10231710 B83. 4 x 2,3/3,2 mm 1 x 5 bis 11,5 mm Mechanische Füllstandskontrolle, Verbindungsstück für Abluftfilter 1 Stück
10558130 S55. 2 x 2,3/3,2 mm Elektronische Füllstandskontrolle, Verbindungsstück für Abluftfilter 1 Stück
10889330 S55. 3 x 2,3/3,2 mm Elektronische Füllstandskontrolle, Verbindungsstück für Abluftfilter 1 Stück
10387969 S55. 3 x 2,3/3,2 mm Mechanische Füllstandskontrolle, Verbindungsstück für Abluftfilter 1 Stück
16656214 S60/61 2 x 2,3/3,2 mm Elektronische Füllstandskontrolle, Verbindungsstück für Abluftfilter 1 Stück
17049703 S60/61 3 x 2,3/3,2 mm Elektronische Füllstandskontrolle, Verbindungsstück für Abluftfilter 1 Stück
17029703 S60/61 3 x 2,3/3,2 mm Elektronische Füllstandskontrolle, Erdungsanschluss und Verbindungsstück für Abluftfilter 1 Stück
17039703 S60/61 4 x 2,3/3,2 mm 1 x 5 bis 11,5 mm Elektronische Füllstandskontrolle, Erdungsanschluss und Verbindungsstück für Abluftfilter 1 Stück
16646214 S60/61 2 x 2,3/3,2 mm Mechanische Füllstandskontrolle, Verbindungsstück für Abluftfilter 1 Stück
16666214 S60/61 2 x 2,3/3,2 mm Mechanische Füllstandskontrolle, Erdungsanschluss und Verbindungsstück für Abluftfilter 1 Stück
17019703 S60/61 3 x 2,3/3,2 mm Mechanische Füllstandskontrolle, Erdungsanschluss und Verbindungsstück für Abluftfilter 1 Stück
17853530 S60/61 3 x 2,3/3,2 mm Mechanische Füllstandskontrolle, Verbindungsstück für Abluftfilter 1 Stück
10394890 S65. 4 x 2,3/3,2 mm 1 x 5 bis 11,5 mm Mechanische Füllstandskontrolle, Verbindungsstück für Abluftfilter 1 Stück
10252850 S90. 4 x 2,3/3,2 mm Elektronische Füllstandskontrolle, Verbindungsstück für Abluftfilter 1 Stück
10881161 S90. 4 x 2,3/3,2 mm Mechanische Füllstandskontrolle, Verbindungsstück für Abluftfilter 1 Stück
10324513 S90. 4 x 2,3/3,2 mm 1 x 5 bis 11,5 mm Mechanische Füllstandskontrolle, Verbindungsstück für Abluftfilter 1 Stück
10849160 S70/71 3 x 2,3 bis 3,2 mm, 1 x 5 bis 11,5 mm Mechanische Füllstandskontrolle, Verbindungsstück für Abluftfilter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 10601324 Lieferant SCAT™ Lieferanten-Nr. 107963
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Safety Waste Caps mit Füllstandskontrolle für zusätzliche automatische oder mechanische Überwachung der Füllstände von Entsorgungsbehältern.
SCAT™ Safety Waste Caps bieten maximale Sicherheit bei der Entsorgung von HPLC-Flüssigkeiten. Mit diesen Safety Waste Caps mit integrierten Abluftfiltern können Sie Ihre flüssigen Laborabfälle sicher entsorgen, ohne die Umgebungsluft zu kontaminieren. Diese Hochleistungsfilter regeln den Luftdruckausgleich und verhindern das Entweichen von Dämpfen durch den entstehenden Überdruck im Entsorgungsbehälter.
  • Hochwertige Materialien gewährleisten maximale Sicherheit für Labor und Personal
  • Kann individuell mit Füllstandsindikatoren, Sicherheitstrichtern oder Erdungsanschlüssen ausgestattet werden
  • Um 360° drehbare und mit bis zu 200 °C autoklavierbare Schraubkappe für maximale Flexibilität
  • Anschlussöffnung für einen SCAT™-Abluftfilter V3.0 an jeder Safety Waste Cap
  • Verschiedene Verschlüsse, Verbindungen und Gewindegrößen ermöglichen eine optimale Anpassung an jede HPLC-Situation
  • Ausführungen mit Erdungsanschlüssen, Füllstandskontrolle oder Sicherheitstrichter bieten eine sichere Entsorgung
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 1 x 6,4 bis 9 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Abfallentsorgungsbehälter
Enthält Mechanische Füllstandskontrolle, Verbindungsstück für Abluftfilter
Material HDPE
Größe S55.
Typ Safety Waste Cap
Außendurchmesser (metrisch) 2 x 2,3/3,2 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar