Learn More
HALYARD™ SAFEVIEW™ Schutzbrille, montierte Brille
Artikelnummer. 30274753 Alle ansehen Halyard Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30274753 50 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30274753 Lieferant HALYARD™ Lieferanten-Nr. SV50A
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SAFEVIEW™ Eine Schutzbrille schützt die Augen bei Spritz- oder Sprühnebel. Diese leichten und latexfreien Brillen passen bequem über die meisten Korrektionsbrillen und sind in verschiedenen farbigen Fassungen erhältlich.
  • HALYARD™ SAFEVIEW™ Schutzbrillen bieten zuverlässigen Augenschutz für medizinisches Fachpersonal und andere Anwender in Umgebungen, in denen es zu Spritzern oder Sprühnebel kommen kann.
  • Zur Verwendung in Situationen, in denen es zu Spritzern oder Sprühen kommen kann
  • Zertifiziert als PSA-Kategorie II für mittlere Risiken
  • Leichtes Design zur Reduzierung der Belastung und Erhöhung des Tragekomforts
  • Bunte Rahmen sprechen eine Vielzahl von Vorlieben an.
  • Entwickelt, um problemlos über den meisten Korrektionsbrillen getragen werden zu können.
  • Hergestellt aus Naturkautschuk, latexfrei und DEHP-frei
  • Linsenfolie: klares Polyester; Rahmen: Polypropylen
Specifications
Zertifizierung/Konformität PSA-Verordnung 2016/425 (PSA-Kategorie II)
Linsenbeschichtung Unbeschichtet
Linsenfärbung Klar
Produkttyp Schutzbrille für Brillenträger
Rahmenfarbe Verschiedene Farben
Anzahl pro Karton 50
Menge 50
Anzahl pro Packung 10
Größe Einheitsgröße
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung
Lens Material Polyester
UV-Schutz Keine
Frame Type Standard
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar