Learn More
MEDICOM Safewear CPE Splash Gown
Artikelnummer. 31781314 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Universal
Packungsgröße:
75 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781314 Universal 75 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31781314 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. J50656
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.07 €
    49.24 € / 75 Stück
    Sparen 10.83 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 11-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der CPE-Hygienekittel bietet einen besseren Schutz gegenüber einer herkömmlichen Schürze, indem er Körper und Arme mit sicherer Verschlüsse bedeckt.
  • Bietet besseren Schutz im Vergleich zu einer herkömmlichen Schürze
  • Bedeckt fast den gesamten Körper einschließlich der Arme
  • Befestigungen mit dehnbaren Bändern
  • Daumenpass-System, um zu verhindern, dass die Hülsen hochrutschen
  • Passt sich verschiedenen Körperformen an
Spezifikation
Größe Universal
Produkttyp Isolationsgewand
Material CPE
Farbe Blau
Verschlusstyp Rückwärtsbanden
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Stulpenform Elastisch