Learn More
Beskrivning
- Der Overboot besteht aus geprägtem Petroleum und ist zu 100 % wasserdicht: getestet nach der EN ISO 811-Methode auf Wasserdurchdringungsbeständigkeit unter Druck
- Die Sohle sorgt für guten Halt auf dem Boden, selbst auf nassen Oberflächen
- Ausgezeichnete Abriebbeständigkeit, auch bei längerer Nutzung: getestet nach der EN ISO 12947-2-Methode
- Verstärktes Modell in 200 μm geprägtem Kraftwerk
- Sein fußförmiges (anatomisches) Design ermöglicht eine einfache Passform, selbst in unbequemen Positionen
- Der Überstiefel bedeckt vollständig den Schuh und die Wade des Nutzers und passt in Größen von 34 bis 48
- Zwei Gummizüge sorgen für exzellente Unterstützung am Knöchel und unterhalb des Knies und verhindern, dass der Überstiefel an der Wade rutscht
Specifikationer
Specifikationer
| Farbe | Weiß |
| Material | Polyethylen |
| Größe | Universal |
| Geschlecht | Unisex |
| Waterproof | Ja |
| Produkttyp | Overboot |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?