Learn More
MEDICOM Safewear Low Waterproof Overboots mit Sohle
Artikelnummer. 31781294 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Universal
Packungsgröße:
400 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781294 Universal 400 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31781294 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. 10.202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.41 €
    197.92 € / 400 Stück
    Sparen 43.49 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Niedrigwasserdichte Überschuhe bieten einen vollständigen Schutz gegen Feuchtigkeit und Grip, selbst auf nassen Böden.
  • Der Overboot besteht aus geprägtem Pegel und ist zu 100 % wasserdicht: getestet nach der EN ISO 811 Wassereindringfestigkeitsmethode unter Druck
  • Die Sohle sorgt für guten Halt auf dem Boden, selbst auf nassen Oberflächen
  • Hervorragende Abriebfestigkeit auch bei längerer Nutzung: getestet nach der EN ISO 12947-2 Methode
  • Verstärktes Modell in 200 μm geprägtem Kraftwerk
  • Sein fußförmiges (anatomisches) Design sorgt für eine einfache Passform für den Nutzer, selbst in unbequemen Positionen
  • Der Überstiefel bedeckt vollständig das Schuhwerk des Nutzers und passt in Größen von 34 bis 48
  • Das Gummiband sorgt für exzellente Sprunggelenksstütze
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Polyethylen
Größe Universal
Geschlecht Unisex
Waterproof Ja
Produkttyp Overboot