Learn More
MEDICOM Safewear PE-Sleeves
Artikelnummer. 31781428 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Universal
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781428 Universal 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31781428 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. 20.300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.44 €
    33.97 € / 1000 Stück
    Sparen 7.47 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Safewear-Polyethylenhüllen schützen die Unterarme vor Schmutz; leicht, praktisch und geeignet für Lebensmittelkontakt.
  • Die plastifizierten und elastischen PE-Hüllen gewährleisten den Schutz des Unterarms gegen verschiedene Arten von Schmutz
  • Kontakt mit Lebensmitteln
Spezifikation
Größe Universal
Produkttyp Allzweckmanschette
Material Polyethylen
Farbe Blau
Sterilität Unsteril
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Verschlusstyp Elastisch
Saumtyp Verschweißt
Länge (angloamerikanisch) 15,75 in.
Länge (metrisch) 40 cm