Learn More
MEDICOM Safewear PP-Schürze
Artikelnummer. 31781306 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Universal
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781306 Universal 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31781306 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. 50.753
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.01 €
    54.94 € / 100 Stück
    Sparen 12.07 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Polypropylen-Schürze ist bequem, leicht und atmungsaktiv und bietet langlebigen Schutz für trockene, professionelle Umgebungen.
  • Angenehm und leicht, ist Polypropylen sehr atmungsaktiv
  • Rissbeständig
  • Rückenverschluss mit Bändern an der Taille
  • Passt sich verschiedenen Körperformen an
Spezifikation
Typ Schürze
Größe Universal
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Verschlusstyp Verstellbare Schwellen
Sterilität Unsteril
Abmessungen (L x B) 110 x 70 cm