Learn More
MEDICOM Safewear PP Overalls mit Kragen, Reißverschluss
Product Code. 31781323 Shop All Medicom Products
Change view
Click to view available options
Größe:
4XL
Unit Size:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Größe Unit Size
31781323 4XL 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 31781323 Supplier MEDICOM Supplier No. 40.101/07
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.63 €
    36.59 € / 25 Stück
    Sparen 8.04 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
SAFEWEAR Polypropylen-Overall ist leicht und atmungsaktiv, mit Kragen- und Reißverschluss, ideal für Hygiene- und HACCP-Programme.
  • Einweg-Hygiene-Kombinationen schützen die Arbeitsumgebung vor Partikeln, die vom Körper des Bedieners kommen (Schuppen, Haare, Schweiß usw.).
  • Sie eignen sich für HACCP-Ansätze,
  • Sie ermöglichen es dem Betreiber, sich vor den Risiken von Verschmutzungen zu schützen, die mit der von ihm durchgeführten Tätigkeit verbunden sind
Specifications
Produkttyp Einweg-Overalls
Größe 4XL
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Standard
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Kragen
Haubenausführung Standardhalsband
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Geschweißt
Sterilität Unsteril
Widerstand Keine