Learn More
MEDICOM Safewear PP Gown 40 g/m2, Reißverschluss
Artikelnummer. 31781374 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781374 S 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31781374 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. 40.635/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.64 €
    49.72 € / 50 Stück
    Sparen 10.92 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Polypropylen-Hygienekittel ist bequem und leicht, mit elastischen Manschetten und einem Reißverschluss, um kleinere Schmutzrisiken zu minimieren.
  • Einweg-Hygienekittel schützen die Arbeitsumgebung vor Partikeln, die vom Körper des Bedieners (Schuppen, Haare, Schweiß usw.) kommen.
  • Sie sind für HACCP-Prozesse geeignet
  • Sie ermöglichen es dem Betreiber, sich vor den Risiken von Verschmutzungen zu schützen, die durch die von ihm durchgeführten Aktivitäten entstehen
Spezifikation
Größe S
Produkttyp Isolationsgewand
Material Polypropylen
Farbe Blau
Verschlusstyp Reißverschluss
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Stulpenform Elastisch