Learn More
MEDICOM Safewear PP Surgeon Cap mit Halsabdeckung
Artikelnummer. 31781394 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Universal
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781394 Universal 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31781394 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. 70.498
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.33 €
    141.29 € / 1000 Stück
    Sparen 31.04 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Safewear-Polypropylenkappe mit Nackenabdeckung gewährleistet eine optimale Passform und einen effektiven Schutz vor Verunreinigungen.
  • Das Gummi am Hinterkopf bietet hervorragende Unterstützung
  • Polypropylen sorgt für gute Atmungsaktivität und verbessert den Komfort des Trägers
  • Der Halsschutz bietet einen effektiven Schutz vor möglicher Kontamination
  • Das One-Size-Design passt für alle Karosserietypen
Spezifikation
Produkttyp Schutzkappe
Größe Universal
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Verschlusstyp Elastisch
Einwegprodukt Einmalgebrauch