Learn More
Saflufenacil-d7, TRC
Artikelnummer. 30424614
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
1 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30424614 1 mg
30417560 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30424614 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS0818021MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2469260-39-5
Summenformel C17H10D7ClF4N4O5S
Molekulargewicht (g/mol) 507.9
Synonym 2-Chloro-5-[3,6-dihydro-3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)-1(2H)-pyrimidinyl]-4-fluoro-N-[[methyl(1-methylethyl)amino]sulfonyl]benzamide-d7, 2-Chloro-4-fluoro-N-[isopropyl(methyl)sulfamoyl]-5-[3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1-yl]benzamide-d7, 2-Chloro-5-[3,6-dihydro-3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)-1(2H)-pyrimidinyl]-4-fluoro-N-[(isopropyl)methylsulfamoyl]benzamide-d7, 2-Chloro-5-[3,6-dihydro-3-methyl-2,6-dioxo-4-trifluoromethyl-1(2H)-pyrimidinyl]-4-fluoro-N-[[N-methyl-N-(1-methylethyl)amino]sulfonyl]benzamide-d7, Benmihuangcaoan-d7, Eragon-d7, Kixor-d7, N'-[2-Chloro-4-fluoro-5-[1,2,3,6-tetrahydro-3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1-yl]benzoyl]-N-isopropyl-N-methylsulfamide-d7, Sharpen-d7, Treevix-d7
IUPAC-Name 2-Chlor-4-Fluor-5-(3-Methyl-2,6-Dioxo-4-(Trifluormethyl)-3,6-Dihydropyrimidin-1(2H)-Yl)-N-(N-Methyl-N-(Propan-2-yl-d7)Sulfamoyl)Benzamamid
SMILES O=C(NS(=O)(N(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C)=O)C1=CC(N(C(N(C)C(C(F)(F)F)=C2)=O)C2=O)=C(F)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Saflufenacil-d7
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H17ClF4N4O5S/c1-8(2)25(4)32(30,31)23-15(28)9-5-12(11(19)6-10(9)18)26-14(27)7-13(17(20,21)22)24(3)16(26)29/h5-8H,1-4H3,(H,23,28)/i1D3,2D3,8D
Formelmasse 507.1