Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Safranin-Lösung
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Beschreibung
- Pro-Lab Diagnostics bietet ein umfangreiches Sortiment an gebrauchsfertigen und konzentrierten mikrobiologischen Färbelösungen in verschiedenen praktischen und wirtschaftlichen Größen an.
- In Übereinstimmung mit allen aktuellen gesetzlichen Bestimmungen hergestellt
- CE-Kennzeichnung
- Strenge Qualitätskontrollen und Filterverfahren vor der Freigabe
- Eine Reihe von praktischen Färbesets für Gram, TB und Cryptosporidium sind ebenfalls erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Safranin-Färbemittel |
| Menge | 1 l |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung (98/78/EC) |
| Format | Flüssigkeits- |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gram-Färbemethode zur Erstdifferenzierung zwischen grampositiven und gramnegativen Bakterien |
| Farbe | Dunkelrot |
| Material | Ethanol 10 – <25 % , Methanol 1 – <2.5 % , Glycerol 1 – <2.5 % |
| Lagerungsbedingungen | Bei einer Temperatur von maximal 20 °C aufbewahren |
| Färbemitteltyp | Gramm |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Safranin
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, methanol