missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pro-Lab Diagnostics™ Safranin-Lösung

Artikelnummer. 12871813
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12871813

Marke: Pro-Lab Diagnostics™ PL.7012

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur Gram-Färbung von Bakterien. Pro-Lab Diagnostik™ Safranin-Färbemittel ist gebrauchsfertig.

  • Pro-Lab Diagnostics bietet ein umfangreiches Sortiment an gebrauchsfertigen und konzentrierten mikrobiologischen Färbelösungen in verschiedenen praktischen und wirtschaftlichen Größen an.
  • In Übereinstimmung mit allen aktuellen gesetzlichen Bestimmungen hergestellt
  • CE-Kennzeichnung
  • Strenge Qualitätskontrollen und Filterverfahren vor der Freigabe
  • Eine Reihe von praktischen Färbesets für Gram, TB und Cryptosporidium sind ebenfalls erhältlich

Spezifikation

Lösungstyp Reagenz
Typ Safranin
Menge 500 ml
Zertifizierung/Konformität (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, (EU) Nr. 453/2010, CE-Zeichen
Format Flüssigkeit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Gramfärbung
Farbe Dunkelrot
Siedepunkt 78 bis 100 °C
Material Ethanol 10 – <25 % , Methanol 1 – <2.5 % , Glycerol 1 – <2.5 %
Lagerungsbedingungen <20 °°C
Färbemitteltyp Gram-Färbelösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Safranin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, methanol
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt