Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Safranin-Lösung
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Beschreibung
- Pro-Lab Diagnostics bietet ein umfangreiches Sortiment an gebrauchsfertigen und konzentrierten mikrobiologischen Färbelösungen in verschiedenen praktischen und wirtschaftlichen Größen an.
- In Übereinstimmung mit allen aktuellen gesetzlichen Bestimmungen hergestellt
- CE-Kennzeichnung
- Strenge Qualitätskontrollen und Filterverfahren vor der Freigabe
- Eine Reihe von praktischen Färbesets für Gram, TB und Cryptosporidium sind ebenfalls erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Lösungstyp | Reagenz |
| Typ | Safranin |
| Menge | 500 ml |
| Zertifizierung/Konformität | (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, (EU) Nr. 453/2010, CE-Zeichen |
| Format | Flüssigkeit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Gramfärbung |
| Farbe | Dunkelrot |
| Siedepunkt | 78 bis 100 °C |
| Material | Ethanol 10 – <25 % , Methanol 1 – <2.5 % , Glycerol 1 – <2.5 % |
| Lagerungsbedingungen | <20 °°C |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Safranin
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, methanol