Learn More
Safranin T, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15623170 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15623170 25 g Glasflasche 25 Gramm
15613170 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15623170 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 3103125G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Redox-Indikator und für Mikroskopie, S. Nr.: 967
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 477-73-6
Summenformel C20H19ClN4
Molekulargewicht (g/mol) 350.85
MDL-Nummer MFCD00011759
InChI-Schlüssel QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2723800
SMILES [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Safranin T
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3924099
IUPAC-Name 3,7-Dimethyl-10-Phenylphenazin-10-ium-2,8-Diamin; Chlorid
Formelmasse 350.84 mol
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g