Learn More
Safranin O, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11494331 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494331 100 g 100 Gramm
11474331 5 g -
11484331 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494331 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215204080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00 €
    216.30 € / 100 Gramm
    Sparen 11.70 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 477-73-6
Summenformel C20H19ClN4
Molekulargewicht (g/mol) 350.85
MDL-Nummer MFCD00011759
InChI-Schlüssel QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Grundrot 2, Gossypimin
PubChem CID 2723800
IUPAC-Name 2,7-Diamino-1,8-dimethyl-5-phenyl-5λ⁵-phenazin-5-yliumchlorid
SMILES [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Safranin O
Namenshinweis Färbemittel und Farbstoffe
Farbe Grün
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver
Formelmasse 350.84