Learn More
MP Biomedicals™ SafTest™ Spender-Set
Artikelnummer. 15732422 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Freie Fettsäuretests
Gesamtglyzerin-Tests
Malonaldehyd-Tests
Peroxid-Tests
Prüfung von Alkenal
Prüfung von Fett in Prozent
Packungsgröße:
1 Set
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) unitSize
15732422 Prüfung von Alkenal 1 Set
15742422 Freie Fettsäuretests 1 Set
15772422 Peroxid-Tests 1 Set
15762422 Prüfung von Fett in Prozent 1 Set
15782422 Gesamtglyzerin-Tests 1 Set
15752422 Malonaldehyd-Tests 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15732422 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 07DSAK2000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3115.00 €
    2967.30 € / 1 Sets
    Sparen 147.70 €
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
Includes
Ein Spender für jedes Reagenz (A, B und Vorbereitungs-Reagenz) und ein Reagenzienhalter
Das Spender-Set ist ein Zubehörteil für SafTest™ Testkits.
  • Spender auf jeden ausgewählten Endpunkt eingestellt
  • Jedes Mal genaue Tests
  • Zur Verwendung mit SafTest™ Kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zur Verwendung mit (Anwendung) Prüfung von Alkenal
Lagerungsbedingungen Raumtemperatur