Learn More
MP Biomedicals™ SafTest™ Plattform für Beispielverbrauchsmaterialien
Artikelnummer. 15792642 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Probentyp:
Feststoffproben
Flüssigkeitsproben
Packungsgröße:
1 Set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Probentyp Packungsgröße
15792642 Flüssigkeitsproben 1 Set
15712652 Feststoffproben 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15792642 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 07LC2000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    727.00 €
    691.95 € / 1 Sets
    Sparen 35.05 €
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Druckerpapier, Membranen, Präzisionsgewebewischtücher, feste Glasperlen, konische 15 ml-Röhrchen, 10 bis 100 μl-Pipettenspitzen, 200 bis 1000 μl-Pipettenspitzen, 12 mm-Kulturröhrchen, 12 mm-Kulturröhrchenverschlüsse, Sharpie Marke
SafTest™ Die Sample Consumables Platform enthält alle Verbrauchsmaterialien, die für die Durchführung von Alkenal- und Peroxidtests erforderlich sind.
  • Verbrauchsplattform für die Durchführung von alkenalen Peroxidtests
  • Enthält alle Verbrauchsmaterialien, die für die Durchführung fester, flüssiger Proben erforderlich sind
  • Forschungsbereich: Lipidabbau und -oxidation
  • Nachweisverfahren: Bichromatischer Photometer
  • Anwendungsbereich: Abbau von Öl/Fett
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Peroxid-, Alkenal-Test
Probentyp Flüssigkeitsproben
Menge Je 1
Lagerungsbedingungen Raumtemperatur