Learn More
MP Biomedicals™ SafTest™ Testkit
Artikelnummer. 15732642 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zielmolekül:
Alkenal
Fettanteil
Freie Fettsäuren
Gesamt-Glycerin
Malonaldehyd
Peroxid
Packungsgröße:
1 Set
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zielmolekül unitSize
15732642 Alkenal 1 Set
15742642 Freie Fettsäuren 1 Set
15752642 Malonaldehyd 1 Set
15762642 Fettanteil 1 Set
15772642 Peroxid 1 Set
15782642 Gesamt-Glycerin 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15732642 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 07KTAK2000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    676.00 €
    643.65 € / 1 Sets
    Sparen 32.35 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Reagenz A, Reagenz B, Reagenz C, Kalibratoren
SafTest™ Das Testkit misst den prozentualen Anteil der Analyten in den gegebenen Proben. Wählen Sie aus 6 verschiedenen Kits für die Verwendung mit SafTest-Instrumenten und Verbrauchsmaterialien sowie Nachweiskits.
Die Testkits von MP Biomedicals enthalten alle Reagenzien und Kalibratoren, die für die Analyse der Proben erforderlich sind. Jedes Testkit enthält eine Kontrollprobe. Jedes Kit ermöglicht das Testen von ca. 100 Proben. Eine Probenverdünnung ist für eine geeignete Analyse wahrscheinlich erforderlich.
  • Wählen Sie aus 6 verschiedenen Sets.
  • Zur Verwendung mit SafTest-Instrumenten und Verbrauchsmaterialien
  • Ergebnisse in nur 30 Minuten
  • Detektionsmethode: Bichromatisches Photometer
  • Die Testkits enthalten alle Reagenzien und Kalibratoren, die zur Analyse der Proben erforderlich sind.
  • Jedes Testkit enthält eine Kontrollprobe.
  • Jedes Kit ermöglicht das Testen von ca. 100 Proben.
  • Eine Probenverdünnung ist für eine geeignete Analyse wahrscheinlich erforderlich.
    • Alkenal-Testkit
      • Forschungsgebiet: Lipidabbau und -oxidation
      • Enthält alle Reagenzien und Kalibratoren
    • Kostenloses Fettsäure-Testkit
      • Forschungsgebiet: Lipidabbau und -oxidation
      • Komponenten: Reagenz A, Reagenz B, Kalibratoren, Kontrollanalyt(en)
      • Erforderlich: SafTest-Instrumentenplattform, Verbrauchsmaterialienplattform und Spender-Set
      • Quantifizierungsbereich: 0,1 - 2,01 % freie Fettsäure
    • Malonaldehyd-Testkit
      • Forschungsgebiet: Lipidabbau und -oxidation
      • Komponenten: Reagenz A, Reagenz B, Kalibratoren, Kontrolle
      • Benötigte Materialien: SafTest Instrumentenplattform, Verbrauchsmaterialienplattform und Spenderset
      • Quantifizierungsbereich: 0,00 bis 0,32 mg/kg Probe
    • Körperfett-Testkit
      • Forschungsgebiet: Lipidabbau und -oxidation
      • Komponenten: Reagenz A, Reagenz B, Kalibratoren, Kontrollanalyten
      • Erforderliches Material: SafeTest-Instrumentenplattform
      • Quantifizierungsbereich: 0,06 bis 0
    • Peroxid-Testkits
      • Forschungsgebiet: Lipidabbau und -oxidation
      • Komponenten: Reagenz A, Reagenz B, Reagenz C, Kalibratoren, Kontrollanalyt(en)
      • Benötigte Materialien: SafTest Instrumentenplattform, Verbrauchsmaterialienplattform und Spenderset
      • Quantifizierungsbereich: 0,00 bis 0,200 MEQ/kg Probe
    • Gesamtglycerin-Testkit
      • Forschungsgebiet: Biodiesel
      • Komponenten: Reagenz A, Reagenz B, Kalibratoren, Kontrolle
      • Benötigte Materialien: SafTest Instrumentenplattform, Verbrauchsmaterialienplattform und Spenderset
      • Quantifizierungsbereich: 0,008 bis 0,06 % der Probe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Prüfung von Alkenal
Nachweisverfahren Bichromatischer Photometer
Anzahl Reaktionen 100 Tests
Zielmolekül Alkenal
Menge Je 1
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.