Learn More
SAHA chloroalkane T1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477217
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16477217 5 mg -
16460807 50 mg 50 Milligramm
16455366 100 mg -
16454498 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16477217 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY111595
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress SAHA chloroalkane T1 is a chloroalkane capture tag by tethering Vorinostat (SAHA) and a chloroalkane tag T1.
SAHA chloroalkane T1 is a chloroalkane capture tag by tethering Vorinostat (SAHA) and a chloroalkane tag T1.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SAHA chloroalkane T1
Physikalische Form Solid
CAS 1613617-05-2
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C33H55ClN4O11
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (173.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CCCCCCC(NO)=O)NC1=CC=C(CNC(OCCOCCOCCOC(NCCOCCOCCCCCCCl)=O)=O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 719.26
Formelmasse 719.26
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research