Learn More
Thermo Scientific™ Sahara S21SS Edelstahl-Heizbad
Artikelnummer. 11690931 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
21 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11690931
Marke: Thermo Scientific™ 1701210
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Langlebiges, nahtloses Edelstahlbad für Hochtemperaturanwendungen
  • Badvolumen: 7-17L
  • Material: Edelstahl
  • Umgebungstemperatur + 13 bis 200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 21 l
Material Rostfreier Stahl