Learn More
Thermo Scientific™ SAHARA S13 Wärmebad-Umwälzthermostate aus Edelstahl
Artikelnummer. 11690871 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Reglertyp:
AC150
AC200
PC200
PC201
PC300
SC100
SC150
SC150L
Spannung:
200/230 V
230 V
Frequenz:
50 Hz
50/60 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11690871
Marke: Thermo Scientific™ 1541131
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ideal für interne und externe Umwälzung Erhältlich in breiter Auswahl zum effizienten Erhitzen bei Umgebungstemperaturen von 13 °C bis 300 °C, mit einem Badvolumen von maximal 12 Litern.
Ideal für interne und externe Umwälzung Thermo Scientific SAHARA S13 Heizbäder aus Edelstahl werden in einer breiten Auswahl für effizientes Heizen von einer Umgebungstemperatur von 13 °C auf 300 °C bei einem maximalen Volumen von 12 Litern angeboten. SAHARA Wärme-Bäder/Umwälzthermostate sind in einer Reihe von Abmessungen erhältlich, so dass Sie für alle Ihre Ansprüche an die interne oder externe Umwälzung stets das richtige Modell finden. Es sind acht verschiedene Regler erhältlich, die allen Anwendungen gerecht werden. Robust und korrosionsbeständig, für Temperaturen bis zu 300 °C.
Environmentally Friendly Design
  • Sparen Sie über die Lebensdauer des Systems bis zu 80 % an Energiekosten und tausende von Kilowattstunden Alle Einheiten besitzen das RoHS-Prüfzeichen (blei- und quecksilberfrei) und werden mit recycelten Materialien verpackt
Safe Operation
  • Alle Geräte besitzen das UL/CSA-Prüfzeichen, so dass auch im Fall einer Störung ein sicherer Betrieb gewährleistet ist
Easy to Use
  • Alle Thermostate verfügen über eine intuitive Benutzeroberfläche mit hellem Display zur Darstellung kritischer Werte Die Thermostate können für einen einfachen Überblick an allen vier Seiten des Bades angebracht werden Für die einfache Installation und den Betrieb verfügt jedes System über eine Kurzanleitung
  • Blei- und quecksilberfrei
  • Einheiten mit 115 V/60 Hz verfügen über ein UL-Zertifikat oder sind anerkannt IQ/OQ-Compliance ist optional
Kommunikationskabel, Badbrücke mit Dichtung und Flügelschrauben, Fittings, Klemmen, Pumpenstopfen für externe Zirkulation, 6ft. Netzkabel
  • Viskosimeter Spektralphotometer Refraktometer Metrologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reglertyp SC150L
Kapazität (metrisch) 12 l
Zertifizierung/Konformität CE/ROHS/WEEE
Kommunikation RS232, RS485, Ethernet/LAN, analoge E/A
Flussrate 17 l/min
Temperaturbereich Umgebungstemperatur +13° bis 150°C
Abmessungen (L x B x H) 16,7 x 12,6 x 18 in. (42,8 x 32,1 x 45,6 cm)
Länge (angloamerikanisch) 16,7 in.
Länge (metrisch) 42,8 cm
Breite (angloamerikanisch) 12,6 in.
Breite (metrisch) 32,1 cm
Höhe (angloamerikanisch) 18 in.
Höhe (metrisch) 45,6 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 27 lb.
Gewicht (metrisch) 12,3 kg
Elektrische Anforderungen 230 V 50 Hz
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz