Learn More
Thermo Scientific™ SAHARA S13 Wärmebad-Umwälzthermostate aus Edelstahl
Artikelnummer. 12652825 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Reglertyp:
AC150
AC200
PC200
PC201
PC300
SC100
SC150
SC150L
Spannung:
200/230 V
230 V
Frequenz:
50 Hz
50/60 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Reglertyp Spannung Frequenz unitSize
12652825 PC200 200/230 V 50/60 Hz 1 Stück
11670831 SC100 230 V 50 Hz 1 Stück
11690851 SC150 230 V 50 Hz 1 Stück
11690871 SC150L 230 V 50 Hz 1 Stück
11630891 AC150 230 V 50 Hz 1 Stück
10669589 AC200 230 V 50 Hz 1 Stück
12729725 PC201 200/230 V 50/60 Hz 1 Stück
12692815 PC300 200/230 V 50/60 Hz 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 12652825
Marke: Thermo Scientific™ 1571135
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für interne und externe Umwälzung Erhältlich in breiter Auswahl zum effizienten Erhitzen bei Umgebungstemperaturen von 13 °C bis 300 °C, mit einem Badvolumen von maximal 12 Litern.
Ideal für interne und externe Umwälzung Thermo Scientific SAHARA S13 Heizbäder aus Edelstahl werden in einer breiten Auswahl für effizientes Heizen von einer Umgebungstemperatur von 13 °C auf 300 °C bei einem maximalen Volumen von 12 Litern angeboten. SAHARA Wärme-Bäder/Umwälzthermostate sind in einer Reihe von Abmessungen erhältlich, so dass Sie für alle Ihre Ansprüche an die interne oder externe Umwälzung stets das richtige Modell finden. Es sind acht verschiedene Regler erhältlich, die allen Anwendungen gerecht werden. Robust und korrosionsbeständig, für Temperaturen bis zu 300 °C.
Umweltfreundliches Design
  • Sparen Sie während der Systemnutzungszeit bis zu 80 % Energiekosten und Tausende Kilowattstunden
  • Blei- und quecksilberfrei
  • Alle Systeme sind RoHS-konform (Blei- und Quecksilber-frei) und werden in recyceltem Verpackungsmaterial ausgeliefert
Sicherer Betrieb
  • Alle Geräte besitzen das UL/CSA-Prüfzeichen, so dass auch im Fall einer Störung ein sicherer Betrieb gewährleistet ist
Einfach zu bedienen
  • Alle Thermostate sind mit einer intuitiven Benutzeroberfläche mit hellem Display ausgestattet, auf dem alle wichtigen Anzeigen gut erkennbar sind
  • Thermostate können an allen vier Richtungen auf dem Bad angebracht werden, um das Ablesen zu erleichtern
  • Allen Systemen liegt eine Kurzanleitung bei, die eine einfache Einrichtung und Bedienung ermöglicht
Hinweis:
  • 115/60 Hz-Geräte sind UL-zertifiziert bzw. genehmigt
  • IQ/OQ-Konformität ist optional erhältlich
Im Lieferumfang enthalten:
Kommunikationskabel, Badbrücke mit Dichtung und Flügelschrauben, Fittings, Klemmen, Pumpenstopfen für externe Zirkulation, 1,8 m (6 ft.)-Netzkabel
Empfohlen für:
  • Viskosimeter
  • Spektrophotometer
  • Refraktometer
  • Metrologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reglertyp PC200
Kapazität (metrisch) 12 l
Zertifizierung/Konformität CE/ROHS/WEEE
Flussrate 24 l/Min.
Temperaturbereich Umgebungstemperatur +13° bis 200°C
Abmessungen (L x B x H) 16,7 x 12,6 x 18 in. (42,8 x 32,1 x 45,6 cm)
Länge (angloamerikanisch) 16,7 in.
Länge (metrisch) 42,8 cm
Breite (angloamerikanisch) 12,6 in.
Breite (metrisch) 32,1 cm
Höhe (angloamerikanisch) 18 in.
Höhe (metrisch) 45,6 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 27 lb.
Gewicht (metrisch) 12,3 kg
Elektrische Anforderungen 200/230 V 50/60 Hz
Spannung 200/230 V
Frequenz 50/60 Hz