Learn More
Thermo Scientific™ SAHARA S21 Umwälzpumpen für Heizbäder aus Edelstahl
Artikelnummer. 11690831 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Reglertyp:
AC150
AC200
SC100
SC150
Temperaturbereich:
Umgebungstemperatur +13° bis 100°C
Umgebungstemperatur +13° bis 150°C
Umgebungstemperatur +13° bis 200°C
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Reglertyp Temperaturbereich Spannung Frequenz unitSize
11690831 SC100 Umgebungstemperatur +13° bis 100°C 230 V 50 Hz 1 Stück
11610861 SC150 Umgebungstemperatur +13° bis 150°C 230 V 50 Hz 1 Stück
11650891 AC150 Umgebungstemperatur +13° bis 150°C 230 V 50 Hz 1 Stück
11660911 AC200 Umgebungstemperatur +13° bis 200°C 230 V 50 Hz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11690831 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 1521211
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ideal für interne und externe Umwälzung Werden in einer breiten Auswahl für effizientes Heizen von einer Umgebungstemperatur von 13 °C auf 200°C bei einem maximalen Volumen von 19 Litern angeboten.
Ideal für interne und externe Umwälzung Thermo Scientific™ SAHARA S21 Bäder aus Edelstahl werden in einer breiten Auswahl für effizientes Heizen von einer Umgebungstemperatur von 13 °C auf 200 °C bei einem maximalen Volumen von 19 Litern angeboten. SAHARA Wärme-Bäder/Umwälzthermostate sind in einer Reihe von Abmessungen erhältlich, so dass Sie für alle Ihre Ansprüche an die interne oder externe Umwälzung stets das richtige Modell finden. Es sind acht verschiedene Regler erhältlich, die allen Anwendungen gerecht werden. Robust und korrosionsbeständig, für Temperaturen bis zu 300 °C.
Umweltfreundliches Design
  • Sparen Sie während der Systemnutzungszeit bis zu 80 % Energiekosten und Tausende Kilowattstunden
  • Blei- und quecksilberfrei
  • Alle Systeme sind RoHS-konform (Blei- und Quecksilber-frei) und werden in recyceltem Verpackungsmaterial ausgeliefert
Sicherer Betrieb
  • Alle Geräte besitzen das UL/CSA-Prüfzeichen, so dass auch im Fall einer Störung ein sicherer Betrieb gewährleistet ist
Einfach zu bedienen
  • Alle Thermostate sind mit einer intuitiven Benutzeroberfläche mit hellem Display ausgestattet, auf dem alle wichtigen Anzeigen gut erkennbar sind
  • Thermostate können an allen vier Richtungen auf dem Bad angebracht werden, um das Ablesen zu erleichtern
  • Allen Systemen liegt eine Kurzanleitung bei, die eine einfache Einrichtung und Bedienung ermöglicht
Hinweis:
  • 115/60 Hz-Geräte sind UL-zertifiziert bzw. genehmigt
  • IQ/OQ-Konformität ist optional erhältlich
Im Lieferumfang enthalten:
Kommunikationskabel, Badbrücke mit Dichtung und Flügelschrauben, Fittings, Klemmen, Pumpenstopfen für externe Zirkulation, 1,8 m (6 ft.)-Netzkabel
Empfohlen für:
  • Viskosimeter
  • Spektrophotometer
  • Refraktometer
  • Metrologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reglertyp SC100
Beschreibung SC100-S21; 230V/50Hz; 19 l
Kapazität (metrisch) 19 l
Zertifizierung/Konformität CE/ROHS/WEEE
Flussrate 17 l/min
Temperaturbereich Umgebungstemperatur +13° bis 100°C
Abmessungen (L x B x H) 24,7 x 15 x 16,1 in. (62,8 x 38,1 x 40,9 cm)
Länge (angloamerikanisch) 24,7 in.
Länge (metrisch) 62,8 cm
Breite (angloamerikanisch) 15 in.
Breite (metrisch) 38,1 cm
Höhe (angloamerikanisch) 16,1 in.
Höhe (metrisch) 40,9 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 31,2 lb.
Gewicht (metrisch) 14,2 kg
Elektrische Anforderungen 230 V 50 Hz
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz