Learn More
Thermo Scientific™ SAHARA S3 Wärmebad-Umwälzthermostate aus Edelstahl
Ideal für interne und externe Umwälzung Werden in einer breiten Auswahl für effizientes Heizen von einer Umgebungstemperatur von 13 °C auf 200°C bei einem maximalen Volumen von 6 Litern angeboten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ SAHARA S21 Bäder aus Edelstahl sind ideal für interne und externe Umwälzung und werden in einer breiten Auswahl für effizientes Heizen von einer Umgebungstemperatur von 13 °C auf 200 °C bei einem maximalen Volumen von 6 Litern angeboten. SAHARA Wärme-Bäder/Umwälzthermostate sind in einer Reihe von Abmessungen erhältlich, so dass Sie für alle Ihre Ansprüche an die interne oder externe Umwälzung stets das richtige Modell finden. Es sind acht verschiedene Regler erhältlich, die allen Anwendungen gerecht werden. Robust und korrosionsbeständig, für Temperaturen bis zu 300 °C.
Umweltfreundliches Design
- Sparen Sie während der Systemnutzungszeit bis zu 80 % Energiekosten und Tausende Kilowattstunden.
- Blei- und quecksilberfrei
- Alle Einheiten sind RoHS-konform (blei- und quecksilberfrei) und werden in einer recycelten Verpackung versendet.
Sicherer Betrieb
- Alle Geräte besitzen das UL/CSA-Prüfzeichen, so dass auch im Fall einer Störung ein sicherer Betrieb gewährleistet ist.
Anwenderfreundlich
- Alle Thermostate sind mit einer intuitiven Benutzeroberfläche mit hellem Display ausgestattet, auf dem alle wichtigen Anzeigen gut erkennbar sind.
- Thermostate können an allen vier Richtungen auf dem Bad angebracht werden, um das Ablesen zu erleichtern.
- Jedes System wird mit einer Kurzanleitung für eine einfache Einrichtung und schnellen Betrieb ausgeliefert.
Hinweis:
- 115/60 Hz-Geräte sind UL-zertifiziert bzw. genehmigt.
- IQ/OQ-Prüfzeichen ist optional.
Lieferumfang:
Kommunikationskabel, Badbrücke mit Dichtung und Flügelschrauben, Fittings, Klemmen, Pumpenstopfen für externe Zirkulation, 1,8 m (6 ft.)-Netzkabel
Empfohlen für:
- Viskosimeter
- Spektrophotometer
- Refraktometer
- Messtechnik