Learn More
Thermo Scientific™ SAHARA S49 Wärmebad-Umwälzthermostate aus Edelstahl
Artikelnummer. 10455339 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Reglertyp:
AC150
AC200
PC200
PC201
SC100
SC150
SC150L
Temperaturbereich:
Umgebungstemperatur +13° bis 100°C
Umgebungstemperatur +13° bis 150°C
Umgebungstemperatur +13° bis 200°C
Spannung:
200/230 V
230 V
Frequenz:
50 Hz
50/60 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Reglertyp Temperaturbereich Spannung Frequenz unitSize
10455339 SC150 Umgebungstemperatur +13° bis 150°C 230 V 50 Hz 1 Stück
11620841 SC100 Umgebungstemperatur +13° bis 100°C 230 V 50 Hz 1 Stück
11630881 SC150L Umgebungstemperatur +13° bis 150°C 230 V 50 Hz 1 Stück
11680891 AC150 Umgebungstemperatur +13° bis 150°C 230 V 50 Hz 1 Stück
10336748 AC200 Umgebungstemperatur +13° bis 200°C 230 V 50 Hz 1 Stück
12719725 PC200 Umgebungstemperatur +13° bis 200°C 200/230 V 50/60 Hz 1 Stück
12602825 PC201 Umgebungstemperatur +13° bis 200°C 200/230 V 50/60 Hz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10455339 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 1531491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4485.00 €
    4290.00 € / 1 Stück
    Sparen 195.00 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für interne und externe Umwälzung Werden in einer breiten Auswahl für effizientes Heizen von einer Umgebungstemperatur von 13 °C auf 200°C bei einem maximalen Volumen von 53 Litern angeboten.
Ideal für interne und externe Umwälzung Thermo Scientific™ SAHARA S49 Bäder aus Edelstahl werden in einer breiten Auswahl für effizientes Heizen von einer Umgebungstemperatur von 13 °C auf 200°C bei einem maximalen Volumen von 53 Litern angeboten. SAHARA Wärme-Bäder/Umwälzthermostate sind in einer Reihe von Abmessungen erhältlich, so dass Sie für alle Ihre Ansprüche an die interne oder externe Umwälzung stets das richtige Modell finden. Es sind acht verschiedene Regler erhältlich, die allen Anwendungen gerecht werden. Robust und korrosionsbeständig, für Temperaturen bis zu 300 °C.
Environmentally Friendly Design
  • Sparen Sie über die Lebensdauer des Systems bis zu 80 % an Energiekosten und tausende von Kilowattstunden Alle Einheiten besitzen das RoHS-Prüfzeichen (blei- und quecksilberfrei) und werden mit recycelten Materialien verpackt.
Safe Operation
  • Alle Geräte besitzen das UL/CSA-Prüfzeichen, so dass auch im Fall einer Störung ein sicherer Betrieb gewährleistet ist
Easy to Use
  • Alle Thermostate verfügen über eine intuitive Benutzeroberfläche mit hellem Display zur Darstellung kritischer Werte Die Thermostate können für einen einfachen Überblick an allen vier Seiten des Bades angebracht werden Für die einfache Installation und den Betrieb verfügt jedes System über eine Kurzanleitung
  • Blei- und quecksilberfrei
  • Einheiten mit 115 V/60 Hz verfügen über ein UL-Zertifikat oder sind anerkannt IQ/OQ-Compliance ist optional
Kommunikationskabel, Badbrücke mit Dichtung und Flügelschrauben, Fittings, Klemmen, Pumpenstopfen für externe Zirkulation, 6ft. Netzkabel
  • Viskosimeter Spektralphotometer Refraktometer Metrologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reglertyp SC150
Kapazität (metrisch) 53 l
Zertifizierung/Konformität CE/ROHS/WEEE
Kommunikation RS232, RS485, Ethernet/LAN, analoge E/A
Flussrate 17 l/min
Temperaturbereich Umgebungstemperatur +13° bis 150°C
Abmessungen (L x B x H) 29,4 x 24,3 x 18 in. (74,6 x 57,9 x 45,6 cm)
Länge (angloamerikanisch) 29,4 in.
Länge (metrisch) 74,6 cm
Breite (angloamerikanisch) 24,3 in.
Breite (metrisch) 57,9 cm
Höhe (angloamerikanisch) 18 in.
Höhe (metrisch) 45,6 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 53,4 lb.
Gewicht (metrisch) 24,3 kg
Elektrische Anforderungen 230 V 50 Hz
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz