Learn More
Thermo Scientific™ SAHARA S49 Wärmebad-Umwälzthermostate aus Edelstahl
Artikelnummer. 11620841 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Reglertyp:
AC150
AC200
PC200
PC201
SC100
SC150
SC150L
Temperaturbereich:
Umgebungstemperatur +13° bis 100°C
Umgebungstemperatur +13° bis 150°C
Umgebungstemperatur +13° bis 200°C
Spannung:
200/230 V
230 V
Frequenz:
50 Hz
50/60 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11620841
Marke: Thermo Scientific™ 1521491
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ideal für interne und externe Umwälzung Werden in einer breiten Auswahl für effizientes Heizen von einer Umgebungstemperatur von 13 °C auf 200°C bei einem maximalen Volumen von 53 Litern angeboten.
Ideal für interne und externe Umwälzung Thermo Scientific™ SAHARA S49 Bäder aus Edelstahl werden in einer breiten Auswahl für effizientes Heizen von einer Umgebungstemperatur von 13 °C auf 200°C bei einem maximalen Volumen von 53 Litern angeboten. SAHARA Wärme-Bäder/Umwälzthermostate sind in einer Reihe von Abmessungen erhältlich, so dass Sie für alle Ihre Ansprüche an die interne oder externe Umwälzung stets das richtige Modell finden. Es sind acht verschiedene Regler erhältlich, die allen Anwendungen gerecht werden. Robust und korrosionsbeständig, für Temperaturen bis zu 300 °C.
Environmentally Friendly Design
  • Sparen Sie über die Lebensdauer des Systems bis zu 80 % an Energiekosten und tausende von Kilowattstunden Alle Einheiten besitzen das RoHS-Prüfzeichen (blei- und quecksilberfrei) und werden mit recycelten Materialien verpackt.
Safe Operation
  • Alle Geräte besitzen das UL/CSA-Prüfzeichen, so dass auch im Fall einer Störung ein sicherer Betrieb gewährleistet ist
Easy to Use
  • Alle Thermostate verfügen über eine intuitive Benutzeroberfläche mit hellem Display zur Darstellung kritischer Werte Die Thermostate können für einen einfachen Überblick an allen vier Seiten des Bades angebracht werden Für die einfache Installation und den Betrieb verfügt jedes System über eine Kurzanleitung
  • Blei- und quecksilberfrei
  • Einheiten mit 115 V/60 Hz verfügen über ein UL-Zertifikat oder sind anerkannt IQ/OQ-Compliance ist optional
Kommunikationskabel, Badbrücke mit Dichtung und Flügelschrauben, Fittings, Klemmen, Pumpenstopfen für externe Zirkulation, 6ft. Netzkabel
  • Viskosimeter Spektralphotometer Refraktometer Metrologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reglertyp SC100
Kapazität (metrisch) 53 l
Zertifizierung/Konformität CE/ROHS/WEEE
Flussrate 17 l/min
Temperaturbereich Umgebungstemperatur +13° bis 100°C
Abmessungen (L x B x H) 29,4 x 24,3 x 18 in. (74,6 x 57,9 x 45,6 cm)
Länge (angloamerikanisch) 29,4 in.
Länge (metrisch) 74,6 cm
Breite (angloamerikanisch) 24,3 in.
Breite (metrisch) 57,9 cm
Höhe (angloamerikanisch) 18 in.
Höhe (metrisch) 45,6 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 53,4 lb.
Gewicht (metrisch) 24,3 kg
Elektrische Anforderungen 230 V 50 Hz
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz