Learn More
Saint-Gobain BioSimplex™ Polypropylen, Ballonflasche mit Hahn
Artikelnummer. 16566660
Change view
Click to view available options
:
Geschlossene Kappe: 120 mm; mit Hahn; 40 l
Artikelnummer.
16566660 Geschlossene Kappe: 120 mm; mit Hahn; 40 l
1 options
Artikelnummer. 16566660
Marke: Saint-Gobain DCB40120S
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Kann verwendet werden mit: Transport von Flüssigkeiten und Lagerung von Lösungen für allgemeine Labor-, Prozess- und Bioproduktionsanwendungen; autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ±5 %
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 10,5 gal.
Kapazität (metrisch) 40 l
Zertifizierung/Konformität 21 CFR 177, USP-Klasse VI
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transport von Flüssigkeiten und Lagerung von Lösungen für allgemeine Labor-, Prozess- und Bioproduktionsanwendungen
Enthält Bodengriffe für vollen Griff, geschlossene Kappe und Hahn
Material Polypropylen
Mouth Style Weit
Produkttyp Ballonflasche mit Hahn