Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bytac™ Oberflächenschutz
Artikelnummer. 11785088
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
15 ft. x 12,5 in.
15 ft. x 25 in.
Material:
FEP
FEP, Aluminium
FEP, Vinyl
Packungsgröße:
1 Stück
4.50 Meter
5 Meter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Material unitSize
11785088 15 ft. x 12,5 in. FEP, Aluminium -
15690191 15 ft. x 25 in. FEP, Aluminium 5 Meter
10748571 15 ft. x 25 in. FEP, Aluminium 1 Stück
11775088 15 ft. x 12,5 in. FEP -
10243001 15 ft. x 25 in. FEP, Vinyl 4.50 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11785088 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. D9860012
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bringen Sie den Schutz des FEP-Fluorpolymers auf jeder Oberfläche an mit Bytac™ Oberflächenschutz.
Übertragen Sie den Schutz von FEP-Fluorpolymer auf jede Oberfläche
  • Hergestellt aus einer FEP-Folie, die auf eine Trägerschicht aus Vinyl oder Aluminium geklebt ist (die Trägerschicht ist mit einem druckempfindlichen Acrylklebstoff beschichtet).
  • Schützen Sie Arbeitsflächen, Abzüge, provisorische Tische, Wände/Decken, Spritzschutzwände, Wände von Spritzkabinen und andere Laboroberflächen.
  • Schützen Sie Oberflächen vor der Aufnahme giftiger oder radioaktiver Chemikalien
  • Ätzende Chemikalien, Farbe, Öl, Fett und klebrige Substanzen lassen sich leicht mit einem feuchten Schwamm abwischen.
  • Lässt sich leicht mit einer Schere schneiden
  • Einfache —Installation: Schutzpapier von der Kleberückseite abziehen und auf die Oberfläche aufkleben.
Bestellinformation
Bytac-Schutzfolie mit Vinyl-Deckschicht wird für Temperaturen bis zu 93 °C (200 °F) empfohlen; mit Deckschicht aus Aluminiumfolie ist sie bis zu 182 °C (360 °F) verwendbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutz für die Bank
Material FEP, Aluminium
Länge (angloamerikanisch) 15 ft.
Länge (metrisch) 4,6 m
Breite (angloamerikanisch) 12,5 in.
Breite (metrisch) 320 mm
Abmessungen (L x B) 15 ft. x 12,5 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schützt Labortische, Abzugshauben, provisorische Tische, Wände/Decken, Spritzabschirmungen, Wände von Sprühkabinen und andere Laboroberflächen
Menge Je