Learn More
Saint Gobain Life Sciences 15 M CHEMWARE FILM,PTFE 152MM WIDE X 15M
Artikelnummer. 12337008
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
50 ft.
Packungsgröße:
15 Meter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) unitSize
12337008 50 ft. 15 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12337008 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. D1069278
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.00 €
    52.99 € / 15 Meter
    Sparen 29.01 €
    35% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemfluor™ Fluorpolymerfolie eignet sich ideal als Auskleidung oder Abdeckung für Regale, Schubladen, Tische, Tabletts, Abtropfflächen und Spülbecken.
  • Temperatur- und korrosionsbeständig
  • Antihaftbeschichtung
  • Nicht porös und nicht absorbierend
  • Abmessungen: 50 ft. x 6 in.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Ideale Auskleidung oder Abdeckung für Regale, Schubladen, Tische, Tabletts, Abtropfbretter und Spülen
Länge (angloamerikanisch) 50 ft.
Produkttyp Verpackungsfolie
Breite (angloamerikanisch) 6 Zoll
Breite (metrisch) 15 cm
Länge (metrisch) 15.2 m
Material PTFE
Dicke 127 μm