Learn More
Saint-Gobain Chemfluor™ Schläuche aus Fluorpolymer
Artikelnummer. 11735179
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0.063 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,13 in.
Material:
PTFE
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) Material unitSize
11735179 0.063 Zoll 0,13 in. PTFE 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11735179
Marke: Saint-Gobain 9600002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die Halbleiterverarbeitung, Biotechnologie und pharmazeutische Übertragung, Vorbereitung von Umweltproben, Chromatographie, Wasser Typ I, kryogene und gefährliche Chemikalien
  • Enthält keine Additive oder Weichmacher
  • Inert gegen nahezu alle Chemikalien
  • Keine Proteinbindung
Bestellinformation
In Packungen mit 50 ft (15 m)
Compliance
Entspricht den FDA-Kriterien
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Entspricht den FDA-Kriterien
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.063 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,13 in.
Außendurchmesser (metrisch) 3.2 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0,03 in.
Dicke (metrisch) 0.8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Halbleiterverarbeitung, Biotechnologie und pharmazeutische Übertragung, Vorbereitung von Umweltproben, Chromatographie, Wasser Typ I, kryogene und gefährliche Chemikalien