Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Biegsame Rührstäbe aus PTFE
Artikelnummer. 12348219
Click to view available options
Länge (metrisch):
20 mm
30 mm
40 mm
Durchmesser (metrisch):
0.6 cm
0.8 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12348219
Marke: Saint Gobain Life Sciences D1069091
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Enthält einen vollständig geschlossenen Stahleinsatz für Steifigkeit, kann jedoch für die Verwendung als strombetriebene Rüher in verschiedenen Formen gebogen werden
  • Temperaturbeständig bis +288 °C (550 °F)
  • Vollständig inert gegenüber hochkorrosiven Reagenzien
  • Die Antihaftbeschichtung erleichtert die Reinigung
  • Unzerbrechlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,3 in.
Enthält Vollständig umschlossener Stahleinsatz
Länge (angloamerikanisch) 16 Zoll
Durchmesser (metrisch) 0.8 cm
Länge (metrisch) 40 mm
Material PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Menge Je 1
Typ Stirring Rod