Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Biegsame Rührstäbe aus PTFE
Artikelnummer. p-164647
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
20 mm
30 mm
40 mm
Durchmesser (metrisch):
0.6 cm
0.8 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
12318219 20 mm 0.6 cm 1 Stück
12348219 40 mm 0.8 cm 1 Stück
12338219 30 mm 0.6 cm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 12318219
Marke: Saint Gobain Life Sciences D1069087
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Enthält einen vollständig geschlossenen Stahleinsatz für Steifigkeit, kann jedoch für die Verwendung als strombetriebene Rüher in verschiedenen Formen gebogen werden
  • Temperaturbeständig bis +288 °C (550 °F)
  • Vollständig inert gegenüber hochkorrosiven Reagenzien
  • Die Antihaftbeschichtung erleichtert die Reinigung
  • Unzerbrechlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.25 Zoll
Enthält Vollständig umschlossener Stahleinsatz
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Durchmesser (metrisch) 0.6 cm
Länge (metrisch) 20 mm
Material PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Menge Je 1
Typ Stirring Rod