Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Messzylinder mit Graduierung
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- These graduated cylinders offer all the advantages of non-stick inert fluoropolymers.
- PFA is temperature resistant from -320°F (-196°C) to +500°F (+260°C) and has the lowest metal ion content.
- As a result, Chemware™ cylinders are excellent for trace metal analysis.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PFA |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,32 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 3,35 cm |
| Graduierungen | 0,5 mL |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 6.76 oz. |
| Unterteilung | 0,5 ml |
| Form | Rund |
| Innendurchmesser (metrisch) | 33,6 mm |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |