Learn More
Saint Gobain Life Sciences CHEMWARE FORCEPS,PTFE COATED, FULLY COATED
Für den Umgang mit heißen oder chemisch aktiven Stoffen.
Marke: Saint Gobain Life Sciences D1069288
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01260kg
Beschreibung
- Vernickelter Stahl mit einer zusätzlichen PTFE-Beschichtung für hohe Beanspruchung
- Mit nichthaftender, inerter Oberfläche
- Die Beschichtung verhindert ein Zerkratzen von Glas und anderen empfindlichen Oberflächen
Spezifikation
Gerade | |
Stahl, verchromt | |
Pinzette |
4,5 in. | |
114 mm | |
Je |