Learn More
Saint-Gobain Chemware™ PTFE Fluorpolymer-Harz Policemen
Artikelnummer. 11960495
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 cm
15 cm
20 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11960495
Marke: Saint-Gobain 0636901
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für den vorsichtigen Transfer oder das vorsichtige Abkratzen von Präzipitaten und Rückständen
  • Meißelspitze und diagonale Schneidkante
  • Korrosionsbeständig
  • Inert und nicht kontaminierend
  • Wärmebeständig bis 288 °C (550 °F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Spatel, Policeman
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vorsichtiger Transfer oder vorsichtiges Abkratzen von Präzipitaten und Rückständen
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.28 in.
Außendurchmesser (metrisch) 0.023 cm
Enthält Meißelspitze und diagonale Kante
Material PTFE-Fluoropolymerharz
Länge (metrisch) 15 cm